Labeling tapes, TX
Label printer tape, Polyester, Thermal transfer, Schwarz/gelb, PT-7000/8000, 18 mm×15 m
Artikelnr. BROTTX-641
Anbieter: BROTHER
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Druckermodell:PT-7000/8000
- Printing method:Thermal transfer
- Farbe:Schwarz/gelb
- Bezeichnung:Label printer tape
- Abmessungen:18 mm×15 m
- Material:Polyester
- Seq:16
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



