AuftragsverfolgungKontakt
Labeling tapes, TX
Label printer tape, Polyester, Thermal transfer, Schwarz/blau, PT-7000/8000, 24 mm×15 m
Artikelnr. BROTTX-551
Anbieter:   BROTHER
Labeling tapes, TX
Artikelnr. BROTTX-551
Anbieter:  BROTHER
Labeling tapes, TX
Labeling tapes, TX
Label printer tape, Polyester, Thermal transfer, Schwarz/blau, PT-7000/8000, 24 mm×15 m
Preis
169,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Rolle
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Druckermodell:
    PT-7000/8000
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Farbe:
    Schwarz/blau
  • Bezeichnung:
    Label printer tape
  • Abmessungen:
    24 mm×15 m
  • Material:
    Polyester
  • Seq:
    23