AuftragsverfolgungKontakt
Pipette tips, Labtip | Avantor
Pipette tips, Labtip
Labtip 1000, 200 - 1000 µl, 71 mm, Blau, Thermo Scientific Finn pipette, 30 racks, 60 each
Artikelnr. 613-7445
Pipette tips, Labtip
Artikelnr. 613-7445
Pipette tips, Labtip
Pipette tips, Labtip
Labtip 1000, 200 - 1000 µl, 71 mm, Blau, Thermo Scientific Finn pipette, 30 racks, 60 each
Preis
145,00 €
Sale
Gültig bis 30/06/2026
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.800 ST
Product Details & Documents
These standard pipette tips are made from 100% virgin PP. Available in clear, yellow, and blue, these tips are ideal for general lab use across countless liquid transfer applications.
  • Non filtered tips for general laboratory usage
  • Non sterile packaging in both racked and bulk options
Spezifikationen
  • Verpackt:
    30 racks, 60 each
  • Volumen:
    200 - 1000 µl
  • Länge:
    71 mm
  • Spitzentyp:
    Labtip 1000
  • Spitzenfarbe:
    Blau
  • Zur Nutzung mit:
    Thermo Scientific Finn pipette
  • Cat. No.:
    613-7445
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.