AuftragsverfolgungKontakt
Pipette tips, Labtip | Avantor
Pipette tips, Labtip
Labtip 1000, 200 - 1000 µl, 71 mm, Blau, Thermo Scientific Finn pipette, Bulk, bag of 10000
Artikelnr. 613-7443
Pipette tips, Labtip
Artikelnr. 613-7443
Pipette tips, Labtip
Pipette tips, Labtip
Labtip 1000, 200 - 1000 µl, 71 mm, Blau, Thermo Scientific Finn pipette, Bulk, bag of 10000
Preis
188,00 €
Sale
Gültig bis 30/06/2026
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10.000 ST
Product Details & Documents
These standard pipette tips are made from 100% virgin PP. Available in clear, yellow, and blue, these tips are ideal for general lab use across countless liquid transfer applications.
  • Non filtered tips for general laboratory usage
  • Non sterile packaging in both racked and bulk options
Spezifikationen
  • Verpackt:
    Bulk, bag of 10000
  • Volumen:
    200 - 1000 µl
  • Länge:
    71 mm
  • Spitzentyp:
    Labtip 1000
  • Spitzenfarbe:
    Blau
  • Zur Nutzung mit:
    Thermo Scientific Finn pipette
  • Cat. No.:
    613-7443
  • Umweltzertifizierung:
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung