Pipette tips, Labtip
Labtip 200, 5 - 200 µl, 49 mm, Gelb, Thermo Scientific Finn pipette, 40 racks, 96 each
Artikelnr. 613-7442
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
These standard pipette tips are made from 100% virgin PP. Available in clear, yellow, and blue, these tips are ideal for general lab use across countless liquid transfer applications.
- Non filtered tips for general laboratory usage
- Non sterile packaging in both racked and bulk options
Spezifikationen
- Verpackt:40 racks, 96 each
- Volumen:5 - 200 µl
- Länge:49 mm
- Spitzentyp:Labtip 200
- Spitzenfarbe:Gelb
- Zur Nutzung mit:Thermo Scientific Finn pipette
- Cat. No.:613-7442
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.