Präpariernadelhalter
Halter für Präpariernadeln, 11 g, 125 mm
Artikelnr. 233-0200
Anbieter: USBECK Laborgeräte
Springe zu:
Product Details & Documents
Nadelhalter aus vernickeltem Messing. Erhältlich mit oder ohne Kunststoffgriff.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Halter für Präpariernadeln, 11 g
- Länge:125 mm
- Seq:01