Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Crown stopwatches | Avantor

Crown stopwatches

Analoge Stoppuhr, 1/5 Sekunden + 1/100 Minuten, 30 Minuten, 120 g (Industriemodell), Verchromt, 55 mm
Artikelnr. HANH112.0301-00
Anbieter:   HANHART
Crown stopwatches
Artikelnr. HANH112.0301-00
Anbieter:  HANHART
Crown stopwatches
Crown stopwatches

Analoge Stoppuhr, 1/5 Sekunden + 1/100 Minuten, 30 Minuten, 120 g (Industriemodell), Verchromt, 55 mm

Preis
351,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Chrome plated and polished brass casing, diamond cut.

  • Pin lever, seven jewels
  • Protected against shock, dust and water
  • Industry model: Additional case seals to give extra protection against dust and water
Spezifikationen
  • Ø:
    55 mm
  • Farbe:
    Verchromt
  • Bezeichnung:
    Analoge Stoppuhr, 1/5 Sekunden + 1/100 Minuten, 30 Minuten, 120 g (Industriemodell)