AuftragsverfolgungKontakt
Pasteurpipetten, Glas
Pasteurpipetten, Glas
230 mm, -
Artikelnr. 612-3814
Anbieter:   DWK Life Sciences
Pasteurpipetten, Glas
Artikelnr. 612-3814
Anbieter:  DWK Life Sciences
Pasteurpipetten, Glas
Pasteurpipetten, Glas
230 mm, -
Preis
38,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Pasteur pipette with a narrow tip. The suction tube is designed for cotton plugging.
Dispensing box with 250 pipettes.
Spezifikationen
  • Steril:
    -
  • Länge:
    230 mm