Woulff'sche Flaschen
, , 85 mm, 155 mm, mit NS-Schliff
Artikelnr. WITG5.810.500
Anbieter: witeg Labortechnik
Springe zu:
Product Details & Documents
Aus Borosilikatglas hergestellt.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit drei Hälsen.
:
:
:
:
:
Spezifikationen
- Ext.Ø:85 mm
- Höhe:155 mm
- Seq:01
- Hals:mit NS-Schliff