AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter, kurzer Stiel
80 mm, 22 mm, 29 mm
  221-1161
Pulvertrichter, kurzer Stiel
  221-1161
Pulvertrichter, kurzer Stiel
Pulvertrichter, kurzer Stiel
80 mm, 22 mm, 29 mm
9,70 €
1 * 1 ST
Soda-Kalkglas
  • Trichter A-Ø:
    80 mm
  • Seq:
    05
  • Stiel A-Ø:
    22 mm
  • Stiel Länge:
    29 mm