Pulvertrichter, kurzer Stiel
50 mm, 18 mm, 20 mm
Artikelnr. 221-1163
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Soda-Kalkglas
Spezifikationen
- Trichter A-Ø:50 mm
- Seq:02
- Stiel A-Ø:18 mm
- Stiel Länge:20 mm