Pulvertrichter, kurzer Stiel
120 mm, 34 mm, 32 mm
221-1164
Soda-Kalkglas
- Trichter A-Ø:120 mm
- Seq:06
- Stiel A-Ø:34 mm
- Stiel Länge:32 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.