AuftragsverfolgungKontakt
Schraubverschlüsse | Avantor
Schraubverschlüsse
GL 32
Artikelnr. 215-2803
Schraubverschlüsse
Artikelnr. 215-2803
Schraubverschlüsse
GL 32
Preis
0,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, schwarz.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hitzebeständig bis 110 °C
  • Nur geeignet für Flaschen 215-2814 bis 215-2819
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Serviceleistungen:
Spezifikationen
  • Gewinde:
    GL 32
  • Seq:
    4