Desiccators
Ohne Hahn, 190 DN, 157 mm, 230x260 mm
Artikelnr. 467-0076
Anbieter: Bel-Art Products, a Part of SP
Springe zu:
Product Details & Documents
Desiccators with white PP base and clear PC domed lid with large ribbed knob. Desiccant can be placed on or under the PP plate.
- Space saving, maximum interior clearance and volume with a minimal footprint
- Neoprene O-ring ensures tight seal down to 0 °C without grease, and will not be harmed if grease is accidentally applied
Bestellinformation: Supplied with PP plate which is 3.2 mm thick with 3.2 mm diameter holes for air circulation.
Spezifikationen
- Nenngröße:190 DN
- Typ:Ohne Hahn
- Nutzbare Höhe:157 mm
- Ø-A×H:230x260 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.