AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PE
3,00 mm, 0,50 mm, 4,00 mm
  DENE3550304
Schläuche, PE
  DENE3550304
Schläuche, PE
Schläuche, PE
3,00 mm, 0,50 mm, 4,00 mm
3,30 €
1 * 1 m
PE, translucent
  • Odorless and tasteless
  • Resistant to acids, bases, alcohols, and salt solutions up to temperature of 80 °C
  • Flexible
  • Schlauch Außen-Ø:
    4,00 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    3,00 mm
  • Wandstärke:
    0,50 mm
  • Seq:
    06