KIT TMB STOP SOLUTION 4X100ML 1 * 4 ST
Catalog # KPLI5150-0020
Supplier: SERACARE LIFE SCIENCES
Frequently Bought Together
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Supplier: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Supplier: VWR Collection
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Supplier: VWR Collection
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Nitrilhandschuhe
Supplier: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Supplier: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Supplier: VWR Collection
Nukleinsäuren-Gel-Färbemittel, GelRed™ und GelGreen™
Supplier: Biotium
VWR®, Mikroskop-Objektträger
Supplier: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Supplier: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Supplier: EPPENDORF
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
Salzsäure 32%, Supelco®
Supplier: Merck
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Supplier: VWR Collection
Einwegspritzen, dreiteilig, HENKE-JECT®
Supplier: HENKE SASS WOLF