Lithiumhydroxid Monohydrat
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Artikelnr. ROTH3997.2
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Lithiumhydroxid Monohydrat
Artikelnr. ROTH3997.2
Anbieter: Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer: 1310-66-3
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:1310-66-3
- Formel:LiOH·1H₂O
- MDL-Nummer:MFCD00149772
- Molekulargewicht:41.96 g/mol
- Merck-Index:13,05556
- Siedepunkt:920 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:462 °C
- Dichte:1,51 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:215-183-4
- UN:2680
- ADR:8,II
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 kg



