AuftragsverfolgungKontakt
D(-)-Sorbit
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Artikelnr. ROTH6213.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
D(-)-Sorbit
Artikelnr. ROTH6213.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  50-70-4
D(-)-Sorbit
D(-)-Sorbit
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
CAS Nummer:  50-70-4
Preis
34,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
  • CAS Nummer:50-70-4
  • Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00004708
  • Molekulargewicht:182.17 g/mol
  • Merck-Index:13,08797
  • Siedepunkt:295 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:94…98 °C
  • Dichte:1,524 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:>100 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-061-5
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 kg
Spezifikationen