Kolophonium
Glass bottle for solids, 1 kg
Artikelnr. ROTH9051.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Rosin, gum, Rosin, Gum rosin
- CAS Nummer:8050-09-7
- MDL-Nummer:MFCD00132205
- Schmelzpunkt:75…81 °C
- Dichte:1,1 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:188 °C
- EINECS:232-475-7
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 kg



