AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Traceable®, digitale Thermometer mit Zeiger | Avantor
VWR® Traceable®, digitale Thermometer mit Zeiger
–50…+150 °C, ±0,3 °C, 0,1 (–20…+150); 1,0 °C, Für viskose Lösungen, 165 mm, 29 mm, Lר: 165×29 mm, 28 g
Artikelnr. 620-2095
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Traceable®, digitale Thermometer mit Zeiger
Artikelnr. 620-2095
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Traceable®, digitale Thermometer mit Zeiger
VWR® Traceable®, digitale Thermometer mit Zeiger
–50…+150 °C, ±0,3 °C, 0,1 (–20…+150); 1,0 °C, Für viskose Lösungen, 165 mm, 29 mm, Lר: 165×29 mm, 28 g
Preis
115,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Thermometer sind sicherer als Quecksilberthermometer. Die glatte Sonde (620-2024) eignet sich dank ihrer durchdringenden Spitze für viskose Lösungen oder halbfeste Stoffe.
  • Die Messwerte werden jede Sekunde aktualisiert
  • Großes, helles LCD-Display für leichtes Ablesen
  • 620-2082 mit Metallscheibe (Ø: 12,7 mm) für Oberflächenmessungen
Fühler aus Edelstahl (Lר: 133×3,8 mm).
 :
 :
 :
 : Lieferung inklusive Silberoxidbatterie und rückführbarem Kalibrierungszertifikat.
 :
 :
Spezifikationen
  • Ø:
    29 mm
  • Messbereich:
    –50…+150 °C
  • Auflösung:
    0,1 (–20…+150); 1,0 °C
  • Gewicht:
    28 g
  • Länge:
    165 mm
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    Lר: 165×29 mm
  • Genauigkeit:
    ±0,3 °C
  • Fühler:
    Für viskose Lösungen