AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Traceable® Ultra, digitale Thermometer | Avantor
VWR® Traceable® Ultra, digitale Thermometer
, −50…+300 °C, ±0,5 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, 289 mm, 365 mm, 30 mm, Length: 365 mm, 28 g
Catalog # 620-2081
Supplier:   VWR Collection
VWR® Traceable® Ultra, digitale Thermometer
Catalog # 620-2081
Supplier:  VWR Collection
VWR® Traceable® Ultra, digitale Thermometer
VWR® Traceable® Ultra, digitale Thermometer
, −50…+300 °C, ±0,5 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, 289 mm, 365 mm, 30 mm, Length: 365 mm, 28 g
Price
233,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Thermometer passen in Kolben, Küvetten, Reagenzgläser und Bechergläser und dienen zur Temperaturmessung in Lebensmitteln, Gasen, Proben, Reagenzien, Wasserbädern, Öfen, Inkubatoren und halbfesten Stoffen. Der lange Stiel ermöglicht dem Benutzer, Messungen durchzuführen, während er Lösungen in tiefen Gefäßen rührt. Edelstahlsonde (Ø: 3,5 mm).
  • Fühler weitgehend chemikalienbeständig
  • Die Messwerte in °C werden jede Sekunde aktualisiert
  • Sicher: Nahezu unzerbrechlicher Kunststoff und Edelstahl
Gewicht: < 28 g
Certifications: Entspricht ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information: Lieferung mit 1-Jahres-Batterie, Traceable®-Kalibrierungszertifikat und Schutzhülle.
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Ø:
    30 mm
  • Messbereich:
    −50…+300 °C
  • Auflösung:
    0,1 (–20…+200); 1,0 °C
  • Gewicht:
    28 g
  • Länge:
    365 mm
  • Seq:
    06
  • B×T×H:
    Length: 365 mm
  • Genauigkeit:
    ±0,5 °C
  • Fühler:
    289 mm
  • Cat. No.:
    620-2081
  • Modell:
    620-2081
  • Display:
    6,35 mm Ziffernhöhe