AuftragsverfolgungKontakt
Electrodes kit, 2-Needle Array™ | Avantor
Electrodes kit, 2-Needle Array™
Two needle array kit, 10 mm gap, In vivo drug or gene delivery, muscle gene therapy
Artikelnr. 732-0860
Anbieter:   BTX
Electrodes kit, 2-Needle Array™
Artikelnr. 732-0860
Anbieter:  BTX
Electrodes kit, 2-Needle Array™
Electrodes kit, 2-Needle Array™
Two needle array kit, 10 mm gap, In vivo drug or gene delivery, muscle gene therapy
Preis
684,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These in vivo style electrode specifically designed for muscle gene delivery. Among the non-viral techniques for in vivo gene transfer, the direct injection of plasmid DNA into muscle is simple, inexpensive and safe. The electrode is available in two gap sizes, 5 mm and 10 mm.
  • Handle made of Delrin, needle made of stainless steel
  • 5 mm 2-Needle array and handle is designed for small muscle masses such as mouse tibialis
  • 10 mm 2-Needle array and handle is designed for larger muscle masses such as rat gastrocnemius
Generator compatibility: ECM 830 and ECM 2001
Voltage range: 0 to 500 V
Pulse length range: 10 µsec to 90 msec
Needle length: 20 mm
Handle length: 8 cm
Lieferumfang: Electrodes are supplied in a convenient kit that includes one 2-Needle Array handle and six 2-Needle Arrays
Spezifikationen
  • Anwendung:
    In vivo drug or gene delivery, muscle gene therapy
  • Bezeichnung:
    Two needle array kit, 10 mm gap
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.