AuftragsverfolgungKontakt
Kopfstäbchen groß, Alpha® | Avantor
Kopfstäbchen groß, Alpha®
Reinigungsstäbchen mit flachem, paddelförmigem Kopf und handlichem Stiel, TX714A, PP/PE
Artikelnr. 710-0552
Anbieter:   Texwipe
Kopfstäbchen groß, Alpha®
Artikelnr. 710-0552
Anbieter:  Texwipe
Kopfstäbchen groß, Alpha®
Kopfstäbchen groß, Alpha®
Reinigungsstäbchen mit flachem, paddelförmigem Kopf und handlichem Stiel, TX714A, PP/PE
Preis
585,25 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Dieser Tupfer dient zur Reinigung und Validierungsprobenahme und besteht aus einem auf den Griff warm geformten (thermisch gebunden) 100% Endlosfilament-Polyestersubstrat.
  • Versiegelte Kanten reduzieren die Faserfreisetzung und machen kontaminierende Klebstoffe überflüssig
  • Mit normal großem Kopf auf einem starren Paddel
  • Polyester ist weich, abriebfest und gut für empfindliche Oberflächen geeignet
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung: Cleanroom processed bag-within-a-bag. Inner bags: 100 swabs/bag (2 inner bags of 50 swabs). Outer bags: 10 bags/case. 1,000 swabs total/case.
Achtung! Bitte beachten: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Reinigungsstäbchen mit flachem, paddelförmigem Kopf und handlichem Stiel, TX714A
  • Seq:
    1
  • Stiel/Kopf:
    PP/PE
  • Cat. No.:
    710-0552
  • Griffbreite:
    5 mm
  • Kopflänge:
    26 mm
  • Stiellänge:
    102 mm
  • Kopfbreite:
    13 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.