AuftragsverfolgungKontakt
Rollerflaschen, NUNC™ InVitro™ | Avantor
Rollerflaschen, NUNC™ InVitro™
Erweiterte Oberfläche (2.5X), 2100 cm², 200-600 ml
Artikelnr. 734-2694
Rollerflaschen, NUNC™ InVitro™
Artikelnr. 734-2694
Rollerflaschen, NUNC™ InVitro™
Rollerflaschen, NUNC™ InVitro™
Erweiterte Oberfläche (2.5X), 2100 cm², 200-600 ml
Preis
396,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
PETG, steril.
  • Der ergonomische Schnellverschluss reduziert Flecken am Handgelenk und erhöht die Produktivität
  • Große Auswahl an Größen mit Flächen von 1050 bis 4200 cm²
  • Erhältlich sowohl in der Standard- als auch in der erweiterten Oberfläche, was ein höheres Zellwachstum und eine höhere Produktausbeute ermöglicht, ohne dass zusätzliche Produktionsausrüstung gekauft oder der Arbeitsaufwand erhöht werden muss
  • Gut ablesbare Graduierung für mittlere Füllmengen
  • Zur Maximierung der Rückverfolgbarkeit ist auf jeder Flasche die Chargennummer aufgedruckt
Für die industrielle Produktion von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern oder Arzneimitteln. Besonders für adhärente Zellen geeignet.
Achtung! Bitte beachten: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
Spezifikationen
  • Wachstumsfläche:
    2100 cm²
  • Empf. Arbeitsvolumen:
    200-600 ml
  • Bezeichnung:
    Erweiterte Oberfläche (2.5X)
  • Cat. No.:
    734-2694
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
  • Umweltfreundlichkeit:
    Umweltschonende Herstellung