Rollerflaschen, NUNC™ InVitro™
Standard (1.2X), 1050 cm², 100-500 ml
Artikelnr. 734-2393
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PETG, steril.
- Der ergonomische Schnellverschluss reduziert Flecken am Handgelenk und erhöht die Produktivität
- Große Auswahl an Größen mit Flächen von 1050 bis 4200 cm²
- Erhältlich sowohl in der Standard- als auch in der erweiterten Oberfläche, was ein höheres Zellwachstum und eine höhere Produktausbeute ermöglicht, ohne dass zusätzliche Produktionsausrüstung gekauft oder der Arbeitsaufwand erhöht werden muss
- Gut ablesbare Graduierung für mittlere Füllmengen
- Zur Maximierung der Rückverfolgbarkeit ist auf jeder Flasche die Chargennummer aufgedruckt
Für die industrielle Produktion von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern oder Arzneimitteln. Besonders für adhärente Zellen geeignet.
Achtung! Bitte beachten: *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.
Dokumente
Spezifikationen
- Wachstumsfläche:1050 cm²
- Empf. Arbeitsvolumen:100-500 ml
- Bezeichnung:Standard (1.2X)
- Cat. No.:734-2393
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung