Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser, rund, Menzel-Gläser | Avantor
Deckgläser, rund, Menzel-Gläser
#2, 18 mm
Artikelnr. 630-1462
Anbieter:   Epredia
Deckgläser, rund, Menzel-Gläser
Artikelnr. 630-1462
Anbieter:  Epredia
Deckgläser, rund, Menzel-Gläser
Deckgläser, rund, Menzel-Gläser
#2, 18 mm
Preis
149,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Diese Deckgläser sind für in vitro-diagnostische Anwendungen (IVD) geeignet.
  • Keine Blasen, keine Schlieren
  • Einheitliche Qualität der Stärke
  • Vorgewaschen
  • Reinweißes Glas, hydrolytische Klasse 1
Spezifikationen
  • Ø:
    18 mm
  • Nr.:
    #2