Deckgläser, rechteckig
Cover glasses, 24×60 mm, #2
Artikelnr. 630-2895
Anbieter: Epredia
Springe zu:
Product Details & Documents
Die Deckgläser eignen sich für in vitro-diagnostische (IVD) Anwendungen.
- Einheitliche Qualität der Stärke
- Keine Blasen oder Schlieren
- Vorgereinigtes, reinweißes Glas der hydrolytischen Klasse 1
Dokumente
Spezifikationen
- Nr.:#2
- Bezeichnung:Cover glasses
- L×B:24×60 mm
- Seq:33