AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser, quadratisch | Avantor
Deckgläser, quadratisch
200 Stück pro Klappdeckelbox, 5 Boxen pro Schachtel, 22×22 mm, #2
Artikelnr. 630-2881
Anbieter:   Epredia
Deckgläser, quadratisch
Artikelnr. 630-2881
Anbieter:  Epredia
Deckgläser, quadratisch
Deckgläser, quadratisch
200 Stück pro Klappdeckelbox, 5 Boxen pro Schachtel, 22×22 mm, #2
Preis
45,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Deckgläser aus vorgewaschenem, reinweißen D 263 M Borosilikatglas der hydrolytischen Klasse 1.
  • Hohe Spektraltransmission, gleichmäßige Stärkequalität
  • Keine Blasen oder Mängel, garantiert hohe optische Homogenität
  • Hochtransparent und achromatisch: praktisch frei von Farbverzerrungen
Für in vitro-Diagnostik (IVD) in Medizin, Biologie und Forschung.
Zertifizierung: DIN ISO 719 ; DIN ISO 12 116 ; DIN ISO 695.
Dokumente
Spezifikationen
  • Nr.:
    #2
  • Bezeichnung:
    200 Stück pro Klappdeckelbox, 5 Boxen pro Schachtel
  • L×B:
    22×22 mm
  • Seq:
    30