Ölbindevlies, 3M™
Polyesterbindevlies-Tücher mit PP-Vliesstoff auf einer Seite für die Ableitung elektrischer Ladungen, 142 Liter/Karton, 480×430 mm
Artikelnr. MMMAHP156
Anbieter: 3M
Springe zu:
Product Details & Documents
Ölbindetücher oder Ölbindevlies auf einer Rolle zur Beseitigung verschütteter Öle und Kraftstoffe.
- Wasserabweisend
- Kosteneffizient, da nur Öl und nicht das Wasser aufgenommen wird
- Kann draußen und drinnen eingesetzt werden
Spezifikationen
- Bezeichnung:Polyesterbindevlies-Tücher mit PP-Vliesstoff auf einer Seite für die Ableitung elektrischer Ladungen
- L×B:480×430 mm
- Absorptionsvermögen:142 Liter/Karton
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.