AuftragsverfolgungKontakt
Large microscopy slides | Avantor
Large microscopy slides
Glatte Schlitten mit 90° geschliffenen Kanten, 76×52 mm
Artikelnr. MARI1100420
Anbieter:   MARIENFELD
Large microscopy slides
Artikelnr. MARI1100420
Anbieter:  MARIENFELD
Large microscopy slides
Large microscopy slides
Glatte Schlitten mit 90° geschliffenen Kanten, 76×52 mm
Preis
40,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Soda lime glass microscopy slides precleaned. Also available with a silky frosted marking area of 20 mm on both sides.
Zertifizierung: IVD directive 98/79/EC.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Glatte Schlitten mit 90° geschliffenen Kanten
  • L×B:
    76×52 mm
  • Seq:
    001
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.