AuftragsverfolgungKontakt
Pyknometer, nicht justiert | Avantor
Pyknometer, nicht justiert
5 ml
Artikelnr. WITG3.900.005
Anbieter:   witeg Labortechnik
Pyknometer, nicht justiert
Artikelnr. WITG3.900.005
Anbieter:  witeg Labortechnik
Pyknometer, nicht justiert
Pyknometer, nicht justiert
5 ml
Preis
25,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pyknometer, aus Borosilikatglas 3.3, Gay-Lussac Typ.
  • mit eingeschliffenem Kapillarstopfen
  • Nominale Kapazität auf den Boden aufgedruckt
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
 : DIN 12797
 :
 :
 :
 :
Spezifikationen
  • Volumen (nom.):
    5 ml