AuftragsverfolgungKontakt
Pyknometer, nicht justiert | Avantor
Pyknometer, nicht justiert
2 ml
Artikelnr. WITG3.900.002
Anbieter:   witeg Labortechnik
Pyknometer, nicht justiert
Artikelnr. WITG3.900.002
Anbieter:  witeg Labortechnik
Pyknometer, nicht justiert
Pyknometer, nicht justiert
2 ml
Preis
24,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pyknometer, aus Borosilikatglas 3.3, Gay-Lussac Typ.
  • mit eingeschliffenem Kapillarstopfen
  • Nominale Kapazität auf den Boden aufgedruckt
  • Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Zertifizierung: DIN 12797
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Volumen (nom.):
    2 ml