Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Filtertiegel

Filtertiegel

30 ml, 4, 30 mm
Artikelnr. LENZ07185430
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filtertiegel
Artikelnr. LENZ07185430
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filtertiegel
Filtertiegel

30 ml, 4, 30 mm

Preis
18,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.

Documents

Spezifikationen
  • Platte Ø:
    30 mm
  • Porosität:
    4
  • Kapazität:
    30 ml
  • Seq:
    14
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.