Accessories for heating circulators
1× Adapter, M16×1 Außengewinde auf NPT ¾" Innengewinde
Artikelnr. JULA8891009
Anbieter: JULABO GmbH
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:1× Adapter, M16×1 Außengewinde auf NPT ¾" Innengewinde