Pronase E
Plastic bottle for solids, 1 g
Artikelnr. ROCH10165921001
Marketsource
Anbieter: ROCHE
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle for solids
- VE:1 g
- Cat. No.:ROCH10165921001
- CAS Nr.:9036-06-0
- Enzymname:Pronase E
- MDL No.:MFCD02253017
- Lagerbedingungen:Freezer
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.