Pronase E
Plastic bottle for solids, 5 g
Artikelnr. ROCH11459643001
Marketsource
Anbieter: ROCHE
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle for solids
- VE:5 g
- Cat. No.:ROCH11459643001
- CAS Nr.:9036-06-0
- Enzymname:Pronase E
- MDL No.:MFCD02253017
- Lagerbedingungen:Freezer