AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Labormarker
Marker, feine Spitze, Blau
  811-0066
VWR®, Labormarker
  811-0066
VWR®, Labormarker
VWR®, Labormarker
Marker, feine Spitze, Blau
52,20 €
1 * 10 ST
Diese vielseitigen Labormarker sind zum Schreiben auf nassen oder trockenen Oberflächen konzipiert und eignen sich für Industrie-, Biomedizin- und Ausbildungslabors.
  • Durable tip and generous ink supply ensure a long product life
  • Ink dries instantly, allowing immediate handling
  • Taper tip from 4mm to 1mm
    Alcohol-resistant
  • Non sterile
  • Made without natural rubber latex
Die Marker ermöglichen eine permanente Markierung auf Einwegmaterialien aus Kunststoff. Bei der Verwendung auf Glas-, Metall- oder Porzellanoberflächen verschmiert die Tinte nicht, wenn sie Wasser ausgesetzt wird. Sie kann mit verschiedenen Lösungsmitteln von diesen Oberflächen abgewaschen werden, was eine wiederholte Markierung ermöglicht.
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Marker, feine Spitze