AuftragsverfolgungKontakt
pH/°C Tester, 206
pH/°C Tester, 206
pH/°C Tester, 206, pH3, Einzelgerät
Artikelnr. TEST0563.2063
Anbieter:   Testo
pH/°C Tester, 206
Artikelnr. TEST0563.2063
Anbieter:  Testo
pH/°C Tester, 206
pH/°C Tester, 206
pH/°C Tester, 206, pH3, Einzelgerät
Preis
127,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die testo 206-Serie eignet sich ideal für pH-Messungen in Flüssigkeiten und halbfesten Medien. Die Geräte bieten eine Kombination aus einer pH-Tauchsonde und einer Temperatursonde für eine präzise und schnelle Temperaturkompensation. Dank des großen Gelelektrolytvolumens und der doppelwandigen Membran ist die Sonde auslaufsicher, wartungsfrei und unempfindlich gegenüber Schmutz.
  • Eingebauter Temperatursensor
  • Wartungsfreies Gel-Elektrolyt
  • Robuste, wasserdichte und spülmaschinenfeste Schutzhülle (TopSafe, Schutzart IP 65)
  • Automatische Endwerterkennung (Auto-Hold)
  • 1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung möglich
Testo 206-pH1 speziell für schnelle pH-Bestimmungen in Flüssigkeiten entwickelt.
Testo 206-pH2 eignet sich hervorragend zur pH-Messung in halbfesten und proteinreichen Lebensmitteln wie Gelees, Cremes, Käse, Obst etc.
Testo 206-pH3 ist mit einer BNC-Buchse ausgestattet, die je nach Anwendung den Anschluss beliebiger pH-Sonden an das Gerät ermöglicht. Dadurch ist das Instrument universell einsetzbar.
Delivery information: Messgeräte werden mit TopSafe Abdeckung sowie Gürtel-/Wandhalterung ausgeliefert. pH1 und pH2 enthalten auch eine Aufbewahrungskappe mit Gel.
pH1 und pH2 Startersets enthalten eine Aufbewahrungskappe mit Gel, pH4 und 7 Dosierflasche 250 ml zur Kalibrierung, TopSafe Abdeckung, Gürtel-/Wandhalterung und Aluminiumkoffer.
Alle Instrumente enthalten einen Sondenkopf aber keine Sonde. Sonden müssen separat bestellt werden.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    pH/°C Tester, 206, pH3, Einzelgerät
  • Temperaturgenauigkeit:
    ±0,4 °C
  • Temperaturauflösung:
    0,1 °C
  • Konformität:
    IP68
  • Gewicht:
    0.062 kg
  • pH - Genauigkeit:
    ±0,02
  • pH - Bereich:
    0...+14
  • Cat. No.:
    TEST0563.2063
  • Temperatur - Kompensation:
    Automatisch
  • Modell:
    206 pH3
  • B×T×H:
    33×20×197 mm
  • pH - Auflösung:
    0,01
  • Stromversorgung:
    1× CR2032-Batterie
  • pH - Kalibrierung:
    1-, 2-, oder 3-Punkt-Kalibrierung
  • Temperaturbereich:
    Je nach Sensor
  • Display:
    LCD-Display, 2 Zeilen
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TEST0554.2067
    Aufbewahrungsverschluss für Testo 206, mit KCI Gelfüllung
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 17,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TEST0554.2063
    Pufferlösung mit einem pH-Wert von 7,00 in Dosierflasche (250 ml), mit DAkkS Kalibrierzertifikat
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 mL - 21,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • TEST0554.2061
    Pufferlösung mit einem pH-Wert von 4,01 in Dosierflasche (250 ml), mit DAkkS Kalibrierzertifikat
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 mL - 21,00 €