VWR®, Permanentmarker
Markierstift, Blau
Artikelnr. 811-0058
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Perfekt geeignet für Objektträger, Probenbeutel, Becher.
- Zur Beschriftung von Glas, Kunststoff, Porzellan, Folie, Gummi, Holz und Papier
- Permanenttinte trocknet innerhalb von Sekunden
Farbig gemischt: 6 schwarz, 2 rot, 2 blau, 2 grün.
Dokumente
VWR® For Your Space VWR® Lab bric-a-brac
Produktliteratur
Spezifikationen
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Markierstift
- Seq:03