VWR®, Permanentmarker
Markierstift, Rot
811-0057
Perfekt geeignet für Objektträger, Probenbeutel, Becher.
- Zur Beschriftung von Glas, Kunststoff, Porzellan, Folie, Gummi, Holz und Papier
- Permanenttinte trocknet innerhalb von Sekunden
Farbig gemischt: 6 schwarz, 2 rot, 2 blau, 2 grün.
Documents
VWR® For Your Space VWR® Lab bric-a-brac
Product Literature
- Farbe:Rot
- Bezeichnung:Markierstift
- Seq:02