AuftragsverfolgungKontakt
Flaschenverteiler
Flaschenverteiler
Schwarz, 2 × UNF 1/4" 28G, 3,2 mm, 1,6 mm
Catalog # BOHLF746-04
Supplier:   Bohlender
Flaschenverteiler
Catalog # BOHLF746-04
Supplier:  Bohlender
Flaschenverteiler
Flaschenverteiler
Schwarz, 2 × UNF 1/4" 28G, 3,2 mm, 1,6 mm
Price
77,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schwarzer Schraubverschluss aus PPS mit oder ohne Absperrhähne. Der Verteilerkörper aus PTFE mit Innengewinde UNF 1/4"28G hat auf der Ober- und Unterseite je nach Ausführung 2 oder 3 zwischengeschaltete Absperrhähne.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig von −50 bis +100 °C
  • Für HPLC-Anwendungen geeignet
Der Verteilerkörper lässt sich unabhängig von der Schraubkappe bewegen. Der Verteiler kann komplett mit dem montierten Aufbau auf ein anderes Gefäß aufgesetzt werden ohne dass daran befestigte Schläuche verzwirbeln.
Zertifizierung:
Specifications
  • Anschluss:
    2 × UNF 1/4" 28G
  • Rohr A-Ø:
    3,2 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,6 mm
  • Farbe:
    Schwarz