AuftragsverfolgungKontakt
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandard, Basic Line, in Calpack-Flasche, mit 18-monatiger Stabilität, 84 µS/cm, 500 mL
Catalog # HAMI238984
Supplier:   HAMILTON BONADUZ
Leitfähigkeitsstandards
Catalog # HAMI238984
Supplier:  HAMILTON BONADUZ
CAS Number:  
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandards
Leitfähigkeitsstandard, Basic Line, in Calpack-Flasche, mit 18-monatiger Stabilität, 84 µS/cm, 500 mL
CAS Number:  
Price
68,80 €
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Leitfähigkeitsstandards mit einer Stabilität von ±1% – garantiert über eine Lebensdauer von bis zu drei Jahren.
  • Bleibt bei 1,3 μs/cm mindestens 1 Jahr stabil, bei allen anderen Werten bis zu 3 Jahre
  • Zertifikat mit Kalibrierdokument von DFM
  • Verfallsdatum auf jeder Flasche angegeben
  • Flaschen dürfen insgesamt 60 Minuten geöffnet bleiben
Das Verfahren zur Bestimmung der Leitfähigkeit wurde in Zusammenarbeit mit DFM (Dänisches Institut für grundlegende Metrologie) entwickelt. Eine repräsentative Anzahl von Flaschen aus jeder Charge wird von DFM gemessen. Ihr Wert wird auf dem Kalibrierungszertifikat und auf jeder Flasche vermerkt. DFM genießt im Bereich der elektrolytischen Leitfähigkeit das höchste Ansehen in Europa und ist mit einer absoluten Messzelle ausgestattet, die in Zusammenarbeit mit NIST entwickelt wurde und von der dänischen Akkreditierungsagentur DANAK auf eine Leitfähigkeit von 0,9 μs/cm akkreditiert ist.
Specifications
Specifications
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Leitfähigkeitsstandard, Basic Line, in Calpack-Flasche, mit 18-monatiger Stabilität
  • Leitfähigkeit:
    84 µS/cm