VWR®, Hydrometer
, 1,200 - 1,250 g/l, 0,0005 g/l, 330 mm
Artikelnr. VWRU35125-729
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Hydrometer sind für Branchen wie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Chemieindustrie, die Pharmaindustrie, den Transportsektor und die Kältetechnik konzipiert.
- Spezifisches Gewicht von Erdölprodukten, schweren und leichten Flüssigkeiten
- Bleifreier Metallballast
- Korrekturen bis zu einem Zehntel der kleinsten Teilung
Zertifizierung: Rückführbar auf NIST und DAkkS. Die Kalibrierung entspricht den A2LA-Akkreditierungen. ASTM-kalibriert.
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang: Inklusive Kalibrierungsbericht.
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Länge:330 mm
- Seq:14
- Teilung:0,0005 g/l
- Messbereich:1,200 - 1,250 g/l