AuftragsverfolgungKontakt
Mini-Dialysekit
Mini-Dialysekit
Mini-Dialysekit, bis zu 2 ml für 50 Proben, 1 kD
Catalog # 80-6483-94
Supplier:   Cytiva
Mini-Dialysekit
Catalog # 80-6483-94
Supplier:  Cytiva
Mini-Dialysekit
Mini-Dialysekit
Mini-Dialysekit, bis zu 2 ml für 50 Proben, 1 kD
Price
496,00 €
Log in for availability
1 * 2 mL
Product Details & Documents
Die Einwegschläuche im Mini-Dialyse-Kit sind eine einfache Lösung für Probleme bei der Handhabung von kleinen Volumina während der Dialyse. Die Dialyseschläuche im Kit haben jeweils eine Kappe, die eine kleine Scheibe aus Dialysemembran enthält.
  • Für die effiziente Dialyse kleiner Probenvolumina entwickelt
  • Verwendet Einwegschläuche mit in Kappen integrierten Dialysemembranen
  • Konische Röhrchenböden maximieren die Probegewinnung
Dialyzing small samples can be difficult and inefficient when the sample must be transferred into and out of dialysis bags and centrifuge tubes. The disposable tubes in Mini Dialysis Kit offer a simple solution to the handling problems of small volume dialysis.
The dialysis tubes in the kit each have a cap that incorporates a small disk of dialysis membrane. Samples are easily pipetted into and removed from the conical bottom of the tube. The capped tube is inserted into a float and then, with the cap and membrane down, placed in a stirred beaker containing the desired dialysis solution.
Following dialysis, the tube is centrifuged briefly. This brings the entire contents of the tube back to the conical bottom for maximum recovery. The dialyzed sample can be stored in the same tube by simply replacing the dialysis cap with a standard cap.
Delivery information: Das Kit beinhaltet: 50×Röhrchen mit Dialysekappe, 50×Standardkappen, 6×Schwimmer.
Specifications
  • MWCO:
    1 kD
  • Bezeichnung:
    Mini-Dialysekit, bis zu 2 ml für 50 Proben