Probenröhrchen, Einweg
10 ml, 100 mm, 16 mm, ,
Artikelnr. SEMA2168
Anbieter: SEMADENI
Springe zu:
Product Details & Documents
PS, klar.
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Robuste, kostengünstige
Universal-Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Spezifikationen
- Ext.Ø:16 mm
- Kapazität:10 ml
- Länge:100 mm
- Seq:01