BUFFER PH 4.00 20C RED 1 * 10 L
Artikelnr. REGEBPH02
Lieferant: REAGECON
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
PROFENOFOS CERTIFIED 1 * 0,25 g
Lieferant: EHRENSTORFER
NAPROXEN IMPURITY I 1 * 100 mg
Lieferant: Merck
[EN]ENVIRONMENTAL CALIBRATION STANDARD 1 * 100 mL
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
LITHIUM (6LI) INTERNAL STANDARD IN 2% HNO3 1 * 100 mL
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Manual GC syringes
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
ALIZARIN 1 * 25 mg
Lieferant: Merck
CHLORHEXIDINEÃ DIACETATE 1 * 1 g
Lieferant: Merck
Methocarbamol, Reference Standard
Lieferant: USP
Supelco® Organischer Referenzstandard, Tetrahydrochlorid Hydrant
Lieferant: Merck
RUTIN HYDRATE CERTIFIED 1 * 0,5 g
Lieferant: EHRENSTORFER
FLUOMETURON CERTIFIED 1 * 0,25 g
Lieferant: EHRENSTORFER