AuftragsverfolgungKontakt
Rührstäbe | Avantor
Rührstäbe
an beiden Enden verschmolzen und verschlossen, 8 mm, 300 mm
Artikelnr. 441-0149
Anbieter:   Brand
Rührstäbe
Artikelnr. 441-0149
Anbieter:  Brand
Rührstäbe
Rührstäbe
an beiden Enden verschmolzen und verschlossen, 8 mm, 300 mm
Preis
65,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
AR® glass. Glasstäbe sind an beiden Enden verschmolzen und verschlossen.
Spezifikationen
  • Ø:
    8 mm
  • Bezeichnung:
    an beiden Enden verschmolzen und verschlossen
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    06
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.