AuftragsverfolgungKontakt
Rührstäbe | Avantor
Rührstäbe
an beiden Enden verschmolzen und verschlossen, 8 mm, 250 mm
Artikelnr. 441-0148
Anbieter:   Brand
Rührstäbe
Artikelnr. 441-0148
Anbieter:  Brand
Rührstäbe
Rührstäbe
an beiden Enden verschmolzen und verschlossen, 8 mm, 250 mm
Preis
57,70 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
AR® glass. Glasstäbe sind an beiden Enden verschmolzen und verschlossen.
Spezifikationen
  • Ø:
    8 mm
  • Bezeichnung:
    an beiden Enden verschmolzen und verschlossen
  • Länge:
    250 mm
  • Seq:
    05