Rührstäbe
an beiden Enden verschmolzen und verschlossen, 6 mm, 250 mm
Artikelnr. 441-0147
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
AR® glass. Glasstäbe sind an beiden Enden verschmolzen und verschlossen.
Spezifikationen
- Ø:6 mm
- Bezeichnung:an beiden Enden verschmolzen und verschlossen
- Länge:250 mm
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.