AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Einweg-Wägeschalen | Avantor
VWR®, Einweg-Wägeschalen
110×29 mm
Artikelnr. 611-1377
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Einweg-Wägeschalen
Artikelnr. 611-1377
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Einweg-Wägeschalen
VWR®, Einweg-Wägeschalen
110×29 mm
Preis
43,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Aluminium, leichte Stärke.
  • Rand mit Flansch und gewellter Lippe für erhöhte Stabilität
  • Frei von Kontaminanten und Ölrückständen
  • Stapelbar
Ideal zum Wiegen, zur Probenahme, Abgabe, Lagerung, Lebensmittelverarbeitung, Verdampfung oder für den allgemeinen Laborgebrauch.
Spezifikationen
  • I-Ø×H:
    110×29 mm
  • Seq:
    04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.